氧化锆(IV) 98.5%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 氧化锆
190520010 190522500
ACRO190520010EA 0 CNY
ACRO190520010 ACRO190522500
氧化锆(IV) 98.5%
氧化锆(IV)
分子式: ZrO₂
分子量: 123.22 g/mol
沸点: 4300
溶点: 2700 °C
密度: 5.6 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011310
CAS号: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Assay ≥98.0 % (ZrO2 + HfO2)