氟化锆(IV) 99.5%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Zirconium (IV) fluoride
299790250 299791000
ACRO299790250EA 0 CNY
ACRO299790250 ACRO299791000
氟化锆(IV) 99.5%
氟化锆(IV)
分子式: F₄Zr
分子量: 167.22 g/mol
沸点: 905 °C
溶点: 640 °C
MDL编号: MFCD00011307
CAS号: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
UN号: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10308
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.4 %