氯化锆(IV), anhydrous 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 四氯化锆
206410050 206411000 206415000
ACRO206410050EA 0 CNY
ACRO206410050 ACRO206411000 ACRO206415000
氯化锆(IV), anhydrous 98%
氯化锆(IV)
分子式: Cl₄Zr
分子量: 233.03 g/mol
沸点: 3577
溶点: 437 °C (subl.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011306
CAS号: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
UN号: 2503
ADR: 8 III
Merck Index: 12,10307
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Assay ≥97.5 % (ZrCl4)
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Hafnium (Hf) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Silicon (Si) ≤150 ppm
Titanium (Ti) ≤100 ppm