氯化银 99+%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
211270100 211270500
ACRO211270100EA 0 CNY
ACRO211270100 ACRO211270500
氯化银 99+%, extra pure
氯化银
分子式: AgCl
分子量: 143.32 g/mol
沸点: 1550 °C (760 mmHg)
溶点: 455 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003399
CAS号: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
UN号: 1759
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08582
现在订购
产品技术规格
Appearance White to pink-beige to grey Powder
Titration ≥99.0 %
Copper (Cu) ≤4 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm