氧化镧(III) ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
VWRC24960.260EA 1529 CNY
VWRC24960.260
氧化镧(III) ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
氧化镧(III)
分子式: La₂O₃
分子量: 325.81 g/mol
沸点: 4200
溶点: 2315 °C
密度: 6.51 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011071
CAS号: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99.5 %