氧化镧(III) 91%
供应商: Thermo Fisher Scientific
413021000 413022500
ACRO413021000EA 0 CNY
ACRO413021000 ACRO413022500
氧化镧(III) 91%
氧化镧(III)
分子式: La₂O₃
沸点: 4200 °C (1013 hPa)
溶点: 2315 °C
密度: 6,51 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011071
CAS号: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light grey Powder
Assay ≥89 %
Melting point 170 to 175 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %