异喹啉 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
325031000 325035000
ACRO325031000EA 0 CNY
ACRO325031000 ACRO325035000
异喹啉 97%
异喹啉
分子式: C₉H₇N
分子量: 129.16 g/mol
沸点: 242
溶点: 24…28 °C
密度: 1.09 g/cm³
闪点: 107
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00006898
CAS号: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN号: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05242
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to white to yellow to light brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 24 to 28 °C
GC ≥96.0 %