5-甲氧基-1-茚酮 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
179670050 179670100
ACRO179670050EA 0 CNY
ACRO179670050 ACRO179670100
5-甲氧基-1-茚酮 98%
5-甲氧基-1-茚酮
分子式: C₁₀H₁₀O₂
分子量: 162.19 g/mol
沸点: 145…150 °C (0.2 mmHg)
溶点: 107…111 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003789
CAS号: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Green-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %