二苯基二硒醚 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
二苯联硒
177570050
177570250
ACRO177570050EA
0
CNY
ACRO177570050
ACRO177570250
二苯基二硒醚 99%
二苯基二硒醚
分子式:
C₁₂H₁₀Se₂ 分子量: 312.13 g/mol 沸点: 377 溶点: 60…63 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003001 CAS号: 1666-13-3 EINECS: 216-780-2 UN号: 3283 ADR: 6.1 II |
产品技术规格
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 63 °C |
GC | ≥98.5 % |