二氧化碲 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
222590500 222592500
ACRO222590500EA 0 CNY
ACRO222590500 ACRO222592500
二氧化碲 99+%
二氧化碲
分子式: O₂Te
分子量: 159.6 g/mol
沸点: 1245
溶点: 733 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011263
CAS号: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
UN号: 3077
Merck Index: 14,09123
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Powder
Assay ≥99.0 % (TeO2)
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm