二氧化硒 99.999% (trace metals basis)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
193980100 193980500
ACRO193980100EA 0 CNY
ACRO193980100 ACRO193980500
二氧化硒 99.999% (trace metals basis)
二氧化硒
分子式: SeO₂
分子量: 110.96 g/mol
溶点: 315
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003562
CAS号: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN号: 3283
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08508
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %