四氯化碲 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Tellurium(IV) chloride
194740250 194741000
ACRO194740250EA 0 CNY
ACRO194740250 ACRO194741000
四氯化碲 99%
四氯化碲
分子式: Cl₄Te
分子量: 269.41 g/mol
沸点: 380 °C (760 mmHg)
溶点: 224 °C
密度: 3.26 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011262
CAS号: 10026-07-0
EINECS: 233-055-6
UN号: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09279
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white to light yellow Powder
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)