三氯氧磷(V) 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 磷酰三氯, 三氯氧化磷(V)
191290010 191292500
ACRO191290010EA 0 CNY
ACRO191290010 ACRO191292500
三氯氧磷(V) 99%
三氯氧磷(V)
分子式: POCl₃
分子量: 153.33 g/mol
沸点: 107
溶点: 1.2 °C
密度: 1.645 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011443
CAS号: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN号: 1810
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,07506
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)
Color scale ≤40 APHA
Phosphorus trichloride (PCl3) ≤0.3 %