氯化铋(III), anhydrous 97+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
208830250 208831000
ACRO208830250EA 0 CNY
ACRO208830250 ACRO208831000
氯化铋(III), anhydrous 97+%
氯化铋(III)
分子式: BiCl₃
沸点: 447 °C (760 mmHg)
溶点: 230…232 °C
密度: 4,75 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003461
CAS号: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01261
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige to grey Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.0 %
Water ≤3 % (K.F.)