氯化锑(III) ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 三氯化锑
401370050 401371000 401375000
ACRO401370050EA 0 CNY
ACRO401370050 ACRO401371000 ACRO401375000
氯化锑(III) ACS
氯化锑(III)
分子式: SbCl₃
分子量: 228.12 g/mol
沸点: 223 °C (760 mmHg)
溶点: 73 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011212
CAS号: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN号: 1733
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00713
现在订购
产品技术规格
Appearance Semitransparent colorless Adhering crystals (May have a pink hue)
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.02 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in chloroform)