氯化锑(III) 99.5%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
201680020 201685000
ACRO201680020EA 0 CNY
ACRO201680020 ACRO201685000
氯化锑(III) 99.5%
氯化锑(III)
分子式: SbCl₃
沸点: 223,5 °C (1013 hPa)
溶点: 73 °C
密度: 3,14 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011212
CAS号: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN号: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00713
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to white to off-white Adhering crystals and/or chunks (May have a pink hue)
Titration Iodimetric ≥99.4 %