三溴化磷 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 溴化磷(III)
169470050 169475000
ACRO169470050EA 0 CNY
ACRO169470050 ACRO169475000
三溴化磷 99%
三溴化磷
分子式: PBr₃
分子量: 270.69 g/mol
沸点: 175 °C (760 mmHg)
溶点: –40 °C
密度: 2.88 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011436
CAS号: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN号: 1808
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07514
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear to slightly hazy colorless to yellow to light brown Liquid
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Br)
Melting point 110 to 116 °C
HPLC ≥97.5 %