二硫化碳 99.9%, extra pure low in benzene
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
177280010 177280250 177285000
ACRO177280010EA 0 CNY
ACRO177280010 ACRO177280250 ACRO177285000
二硫化碳 99.9%, extra pure low in benzene
二硫化碳
分子式: CS₂
分子量: 76.14 g/mol
沸点: 46.2
溶点: –111 °C
密度: 1.262 g/cm³
闪点: –30 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011321
CAS号: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN号: 1131
ADR: 3 I
Merck Index: 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Assay ≥99.85 % (By difference)
Residue after evaporation ≤20 ppm
Hydrogen sulfide (H2S) ≤3 ppm
Benzene ≤50 ppm
HPLC ≥97.5 %