四氯化硅 99.8+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 四氯硅烷
201160500 201165000
ACRO201160500EA 0 CNY
ACRO201160500 ACRO201165000
四氯化硅 99.8+%
四氯化硅
分子式: Cl₄Si
分子量: 169.9 g/mol
沸点: 58 °C (760 mmHg)
溶点: –70 °C
密度: 1.48 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011229
CAS号: 10026-04-7
EINECS: 233-054-0
UN号: 1818
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08644
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Purity ≥99.80 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Antimony (Sb) ≤0.1 ppm
Chromium (Cr) ≤0.2 ppm
Cobalt (Co) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.1 ppm
Molybdenum (Mo) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.1 ppm
Titanium (Ti) ≤1 ppm
Vanadium (V) ≤0.1 ppm