氯化锗(IV) 99.99% (trace metals basis)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 四氯化锗
197150250 197151000 197150050
ACRO197150250EA 0 CNY
ACRO197150250 ACRO197151000 ACRO197150050
氯化锗(IV) 99.99% (trace metals basis)
氯化锗(IV)
分子式: Cl₄Ge
分子量: 214.42 g/mol
沸点: 82
溶点: –49.5 °C
密度: 1.84 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011029
CAS号: 10038-98-9
EINECS: 233-116-7
UN号: 2922
ADR: 8 I
Merck Index: 12,04418
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Total trace metal impurities ≤0.01 %