硼酸 98, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
VWRC20177.290EA 377 CNY
VWRC20177.290 VWRC20177.368
硼酸 98, TECHNICAL
硼酸
分子式: B(OH)₃
分子量: 61.83 g/mol
沸点: 185
溶点: 160
密度: 1.44 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011337
CAS号: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %