硼酸 99.5-100.5% (基于干燥物质), granular NF, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Danger
BAKR0091-05EA 0 CNY
BAKR0091-05 BAKR0091-01
硼酸 99.5-100.5% (基于干燥物质), granular NF, J.T.Baker®
硼酸
分子式: B(OH)₃
沸点: 185 °C (1013 hPa)
溶点: 160 °C
密度: 1,44 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011337
CAS号: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM