硼酸 ≥99.5% ACS
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC0588-1KGEA
1433
CNY
VWRC0588-1KG
VWRC0588-500G
硼酸 ≥99.5% ACS
分子式:
B(OH)₃ 沸点: 185 °C (1013 hPa) 溶点: 160 °C 密度: 1,44 g/cm³ (25 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011337 CAS号: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |
|
产品技术规格
Calcium | <0.005% |
Chloride | ≤0.001% |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001% |
Insolubles (methanol) | ≤0.005% |
Iron | ≤0.001% |
Nonvolatiles (methanol) | ≤0.05% |
Phosphate | ≤0.001% |
Purity | ≥99.5% |
Sulphate | ≤0.01% |