半胱胺 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-氨基乙硫醇, 硫化乙醇胺, 2-巯基乙胺, 巯基乙胺, β-巯基乙胺
A0648-500G A0648-25G
TCIAA0648-500GEA 0 CNY
TCIAA0648-500G TCIAA0648-25G
半胱胺 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
半胱胺
分子式: C₂H₇NS
分子量: 77.15 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008196
CAS号: 60-23-1
EINECS: 200-463-0
Merck Index: 14,02779
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87a55bfc80f3fcb7b12f93fd0642f2cda306a316&vid=87a55bfc80f3fcb7b12f93fd0642f2cda306a316&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 94.0 to 99.0 deg-C