氯化铊(I) 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氯化亚铊
208880250 208881000
ACRO208880250EA 0 CNY
ACRO208880250 ACRO208881000
氯化铊(I) 99%
氯化铊(I)
分子式: ClTl
分子量: 239.84 g/mol
沸点: 720
溶点: 430
密度: 7 g/cm³
MDL编号: MFCD00011274
CAS号: 7791-12-0
EINECS: 232-241-4
UN号: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09395
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Powder
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %