四乙二醇单甲醚 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
420350050 420350250
ACRO420350050EA 0 CNY
ACRO420350050 ACRO420350250
四乙二醇单甲醚 98%
四乙二醇单甲醚
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %