对乙酰氨基苯甲醛 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 4′-甲酰乙酰苯胺
400020100 400020250 400021000
ACRO400020100EA 0 CNY
ACRO400020100 ACRO400020250 ACRO400021000
对乙酰氨基苯甲醛 98%
对乙酰氨基苯甲醛
分子式: C₉H₉NO₂
分子量: 163.18 g/mol
溶点: 154…158 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003380
CAS号: 122-85-0
EINECS: 204-579-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
GC ≥97.5 %