(叔丁基二甲基硅基)乙炔 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 乙炔基-叔丁基二甲基硅烷
381300010 381300050
ACRO381300010EA 0 CNY
ACRO381300010 ACRO381300050
(叔丁基二甲基硅基)乙炔 97%
(叔丁基二甲基硅基)乙炔
分子式: C₈H₁₆Si
闪点: 6 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00191877
CAS号: 86318-61-8
UN号: 1993
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %