2-溴乙基乙醚 90%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
367400250 367401000
ACRO367400250EA 0 CNY
ACRO367400250 ACRO367401000
2-溴乙基乙醚 90%
2-溴乙基乙醚
分子式: C₄H₉BrO
分子量: 153.02 g/mol
沸点: 125…127 °C
密度: 1.357 g/cm³
闪点: 21 °C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00000237
CAS号: 592-55-2
EINECS: 209-763-6
UN号: 2340
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4435 to 1.4515 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %