五甘醇 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 3,6,9,12-四氧杂十四烷基-1,14-二醇, 戊乙二醇
350730050 350730250
ACRO350730050EA 0 CNY
ACRO350730050 ACRO350730250
五甘醇 98%
五甘醇
分子式: C₁₀H₂₂O₆
分子量: 238.28 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002878
CAS号: 4792-15-8
EINECS: 225-341-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %