甲基二氯膦 90% tech.
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 甲基二氯膦
310240100 310240500
ACRO310240100EA 0 CNY
ACRO310240100 ACRO310240500
甲基二氯膦 90% tech.
甲基二氯膦
分子式: CH₃Cl₂P
沸点: 81…82 °C (760 mmHg)
密度: 1,3 g/cm³
闪点: 48 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013616
CAS号: 676-83-5
EINECS: 211-631-8
UN号: 2845
ADR: 4.2,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4945 to 1.4985 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %