L-(+)-α-苯基甘氨酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: S-(+)-α-氨基苯基乙酸, (S)-(+)-2-苯基甘氨酸, L-2-苯基甘氨酸
217990250 217991000
ACRO217990250EA 0 CNY
ACRO217990250 ACRO217991000
L-(+)-α-苯基甘氨酸 99%
L-(+)-α-苯基甘氨酸
分子式: C₈H₉NO₂
分子量: 151.16 g/mol
溶点: >300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064403
CAS号: 2935-35-5
EINECS: 220-909-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 h)
Specific optical rotation +154° to +160° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 M HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 %