非那西丁 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 乙酰对氨基苯乙醚, N-(4-乙氧苯基)乙酰胺, 对乙酰乙氧基苯胺, 对乙氧基乙酰苯胺, 乙酰乙氧基苯胺
216591000 216595000
ACRO216591000EA 0 CNY
ACRO216591000 ACRO216595000
非那西丁 97%
非那西丁
分子式: C₁₀H₁₃NO₂
溶点: 133…138 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009094
CAS号: 62-44-2
EINECS: 200-533-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 138 °C
HPLC ≥96.0 %