碘苯二乙酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
176560250 176561000
ACRO176560250EA 0 CNY
ACRO176560250 ACRO176561000
碘苯二乙酸 98%
碘苯二乙酸
分子式: C₁₀H₁₁IO₄
溶点: 161…165 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008692
CAS号: 3240-34-4
EINECS: 221-808-1
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
Titration Iodometric ≥97.5 %