四乙二醇二甲醚 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
174110010 174112500
ACRO174110010EA 0 CNY
ACRO174110010 ACRO174112500
四乙二醇二甲醚 99%
四乙二醇二甲醚
分子式: C₁₀H₂₂O₅
沸点: 275…276 °C (760 mmHg)
溶点: –30 °C
密度: 1,009 g/cm³
闪点: 141 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008505
CAS号: 143-24-8
EINECS: 205-594-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.015 %