三乙醇胺盐酸盐 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2,2',2''-次氮基三乙醇, 三(2-羟乙基)胺
170051000 170055000
ACRO170051000EA 0 CNY
ACRO170051000 ACRO170055000
三乙醇胺盐酸盐 99+%
三乙醇胺盐酸盐
分子式: C₆H₁₆ClNO₃
溶点: 177…179 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012596
CAS号: 637-39-8
EINECS: 211-284-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤1.0 % (105°C)