1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
160610250
160611000
160615000
ACRO160610250EA
0
CNY
ACRO160610250
ACRO160611000
ACRO160615000
1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯 98+%
1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯
分子式:
C₉H₁₆N₂ 沸点: 261 °C (760 mmHg) 溶点: –70 °C 密度: 1,019 g/cm³ 闪点: 116 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00006930 CAS号: 6674-22-2 EINECS: 229-713-7 UN号: 2922 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥98.0 % |