亚磷酸二丁酯 P 14,5-16%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Di-n-butylphosphite, Dibutyl phosphite
155061000 155065000
ACRO155061000EA 0 CNY
ACRO155061000 ACRO155065000
亚磷酸二丁酯 P 14,5-16%
亚磷酸二丁酯
分子式: C₈H₁₉O₃P
分子量: 194.21 g/mol
沸点: 118…119 °C (11 mmHg)
溶点: –57 °C
密度: 0.995 g/cm³
闪点: 121 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00066633
CAS号: 1809-19-4
EINECS: 217-316-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
Assay 14.5 to 16 % (P)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure