1,4-丁二基二缩水甘油醚 60%, 技术级
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
154315000 154310025
ACRO154315000EA 0 CNY
ACRO154315000 ACRO154310025
1,4-丁二基二缩水甘油醚 60%, 技术级
分子式: C₁₀H₁₈O₄
沸点: 266 °C (760 mmHg)
密度: 1,1 g/cm³
闪点: 110 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00005146
CAS号: 2425-79-8
EINECS: 219-371-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥55 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure