苯亚磺酸 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 苯亚磺酸钠
154051000 154055000
ACRO154051000EA 0 CNY
ACRO154051000 ACRO154055000
苯亚磺酸 97%
苯亚磺酸
分子式: C₆H₅NaO₂S
分子量: 164.16 g/mol
溶点: >300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013135
CAS号: 873-55-2
EINECS: 212-842-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure