半胱胺盐酸盐 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 巯乙胺, 2-氨基乙硫醇, 硫化乙醇胺, 2-巯基乙胺, β-巯基乙胺
153770250 153771000 153770050
ACRO153770250EA 0 CNY
ACRO153770250 ACRO153771000 ACRO153770050
半胱胺盐酸盐 98%
半胱胺盐酸盐
分子式: C₂H₇NS·HCl
溶点: 66…70 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00012904
CAS号: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
UN号: 3335
ADR: 9,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Loss on drying ≤1 % (50 °C, 4 h, 100 mmHg)
Titration with KIO3 ≥97.5 %