氨基乙醛缩二甲醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,2-二甲氧基乙胺
153340250 153341000 153345000
ACRO153340250EA 0 CNY
ACRO153340250 ACRO153341000 ACRO153345000
氨基乙醛缩二甲醇 99%
氨基乙醛缩二甲醇
分子式: C₄H₁₁NO₂
沸点: 135…139 °C (95 mmHg)
密度: 0,97 g/cm³
闪点: 41 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008135
CAS号: 22483-09-6
EINECS: 245-026-5
UN号: 2733
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %