氨基胍重碳酸盐 98.5%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氨基胍酸式碳酸盐, 氨基胍碳酸氢盐
149060010 149062500
ACRO149060010EA 0 CNY
ACRO149060010 ACRO149062500
氨基胍重碳酸盐 98.5%
氨基胍重碳酸盐
分子式: C₂H₈N₄O₃
分子量: 136.11 g/mol
溶点: 125 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012949
CAS号: 2582-30-1
EINECS: 219-956-7
UN号: 3077
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.3 %
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %