氰基乙酰胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2-Cyanoacetamide
148651000 148655000
ACRO148651000EA 0 CNY
ACRO148651000 ACRO148655000
氰基乙酰胺 99%
氰基乙酰胺
分子式: C₃H₄N₂O
分子量: 84.08 g/mol
溶点: 118…122 °C
闪点: 215 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008024
CAS号: 107-91-5
EINECS: 203-531-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
GC ≥98.5 %