三乙二醇二甲醚 99% stabilised
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
139600010 139602500
ACRO139600010EA 0 CNY
ACRO139600010 ACRO139602500
三乙二醇二甲醚 99% stabilised
分子式: C₈H₁₈O₄
沸点: 216 °C (760 mmHg)
溶点: –45 °C
密度: 0,986 g/cm³
闪点: 113 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008504
CAS号: 112-49-2
EINECS: 203-977-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 0.01 % BHT
Acid value ≤0.05 mg KOH/g