琥珀酰氯 ca. 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 丁二酰氯
132840250 132841000
ACRO132840250EA 0 CNY
ACRO132840250 ACRO132841000
琥珀酰氯 ca. 95%
琥珀酰氯
分子式: C₄H₄Cl₂O₂
分子量: 154.98 g/mol
沸点: 190 °C (760 mmHg)
溶点: 16…17 °C
密度: 1.407 g/cm³
闪点: 76 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000749
CAS号: 543-20-4
EINECS: 208-838-0
UN号: 3265
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥94 %