D-(-)-α-苯基甘氨酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (R)-(-)-2-苯基甘氨酸, R-(-)-α-氨基苯基乙酸, D-2-苯基甘氨酸
130630250 130631000
ACRO130630250EA 0 CNY
ACRO130630250 ACRO130631000
D-(-)-α-苯基甘氨酸 98%
D-(-)-α-苯基甘氨酸
分子式: C₈H₉NO₂
分子量: 151.16 g/mol
溶点: 302 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008061
CAS号: 875-74-1
EINECS: 212-876-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Specific optical rotation -151° to -161° (20°C, 589 nm) (c=5, 1M HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %