乙醛酸一水合物 98%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
甲酰甲酸, 氧代乙酸
120170250
120171000
120175000
ACRO120170250EA
0
CNY
ACRO120170250
ACRO120171000
ACRO120175000
乙醛酸一水合物 98%, pure
乙醛酸一水合物
分子式:
C₂H₂O₃·1H₂O 分子量: 92.05 g/mol 溶点: 48…52 °C 闪点: >110 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00127974 CAS号: 563-96-2 EINECS: 206-058-5 UN号: 3261 ADR: 8 II |
产品技术规格
Appearance | White to light yellow Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |