缩水甘油 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 环氧乙烷甲醇, 缩水甘油, Glycerolglycide, 2,3-环氧-1-丙醇
120051000 120055000
ACRO120051000EA 0 CNY
ACRO120051000 ACRO120055000
缩水甘油 96%
缩水甘油
分子式: C₃H₆O₂
沸点: 160…161 °C (760 mmHg)
溶点: –54 °C
密度: 1,11 g/cm³
闪点: 71 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00005147
CAS号: 556-52-5
EINECS: 209-128-3
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %