2-吡啶甲酸乙酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 吡啶-2-甲酸乙酯
118860250 118861000
ACRO118860250EA 0 CNY
ACRO118860250 ACRO118861000
2-吡啶甲酸乙酯 99%
2-吡啶甲酸乙酯
分子式: C₈H₉NO₂
分子量: 151.16 g/mol
溶点: 2 °C
密度: 1.11 g/cm³
闪点: 107 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006292
CAS号: 2524-52-9
EINECS: 219-758-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %